Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Compatible with 60 and 300mL BOD bottles
78.40€ - 81.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para frascos de DBO de 60 y 300 ml |
---|---|
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12423761
|
DWK Life Sciences
227672 |
Pennyhead |
78.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708879
|
DWK Life Sciences
227670 |
robótico |
81.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Glass, closure-style stopper
- Unlined
Especificaciones
Para frascos de DBO de 60 y 300 ml | |
Vidrio |