Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Bottles Replacement Robotic Stopper
Compatible with 60 and 300mL BOD bottles
Marca: DWK Life Sciences 227672
74.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Vidrio, estilo de cierre: tapón
- Sin revestir
Especificaciones
Para frasco para DBO de 60 y 300 ml | |
Vidrio | |
Pennyhead |