Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Descripción
- Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 mL |
Capacidad (imperial) | 2,03 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 240/Cs. |
Color del tapón | Blanco |
Altura (métrico) | 89 mm |
Altura (imperial) | 3,5 in |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido