Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos cuadrados de vidrio
- DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de caucho Wheaton™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de caucho Wheaton™
Código de producto. 12329799 Tienda Wheaton Science Products Productos60 ml, 28-400 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12329799
Marca: DWK Life Sciences W216885
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Negro |
Altura (métrico) | 89 mm |
Altura (imperial) | 3.5 pulg |
Revestimiento del tapón | Caucho |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 28-400 mm |
Diámetro (métrico) | 39 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Mostrar más Mostrar menos |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 25.00€Código de producto. 16104357
-
Ahorro de 21.00€Código de producto. 16104347
-
Código de producto. 16104917
-
Código de producto. 16114337
-
Código de producto. 16144347
-
Código de producto. 16164337
-
Código de producto. 12319809
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 15409083
60,80 € / paquete de 10 -
Catalog No. 11762332
28,50 € / paquete de 10 -
Catalog No. 15429093
61,20 € / paquete de 10 -
Catalog No. 15429103
72,61 € / paquete de 10 -
Catalog No. 15409113
75,45 € / paquete de 10 -
Catalog No. 10166642
85,65 € / paquete de 2 -
Catalog No. 11777991
35,70 € / paquete de 10
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de caucho Wheaton™ >