Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca interna
El tapón de rosca interna se puede retirar fácilmente con una mano
Marca: DWK Life Sciences W985914
347.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
Descripción
- El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
- Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
- Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
- Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
Especificaciones
Natural | |
Natural | |
Estéril | |
3.54 pulg | |
Interno | |
Sí | |
90 mm | |
DOT, IATA |
0,47 in, 12 mm | |
Polipropileno | |
5 ml | |
Writing Patch | |
Sí | |
Tapón de rosca | |
500/caja | |
Sí |