Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoFile™ and CryoFile XL™ Storage Boxes
For easy Identification and storage of cryogenic vials
Marca:  DWK Life Sciences W651601
126.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693385
  • 143.00€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Admite viales de 1,2 a 2 ml y las cajas XL almacenan 5 ml. El cartón dividido numerado del 1 a 81 mantiene los viales organizados y facilita la identificación
  • Sistema de numeración impreso en la tapa de la caja y en la parte inferior de la caja facilita la indexación
  • Repelente al agua para una mayor durabilidad
  • Resiste temperaturas de hasta – 196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
2 in
5,1 in
5,1 in
Para facilitar la identificación y el almacenamiento de viales criogénicos
De 1 a 81 viales
Caja de almacenamiento CryoFile™
5,2 cm
13 cm
13 cm
13 x 13 x 5,2 cm
Vial de 1,2 y 2 ml
Cartón ondulado