Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Dounce
Ideales para estudios enzimáticos. Los trituradores de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
415.00€ - 610.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Triturador de tejido Dounce |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares |
Código de producto | Marca | Capacidad | Longitud (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Longitud (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Diámetro exterior del tubo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11511305
|
DWK Life Sciences
357544 |
0,5 oz., 15 ml | 8,26 in | 3,7 in | 0,86 in |
458.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11501305
|
DWK Life Sciences
357542 |
7 ml | 6,8 in | 3,22 in | 0,51 in |
415.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11591295
|
DWK Life Sciences
357538 |
1 ml | 4,92 in | 1,8 in | 0,43 in |
610.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11521305
|
DWK Life Sciences
357546 |
40 ml | 11,2 in | 5,5 in | 1,25 in |
590.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Ideales para estudios enzimáticos.Las trituradoras de tejido Wheaton™ Dounce se han diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares.
- La muestra cubre la bola de la maja, lo que evita la acumulación de calor al reducir la fricción con el mortero
- El mortero incluye un depósito grande y lengüeta de vertido
- Se suministra con majas «sueltas» y «herméticas»
- Los componentes están fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles
“”“”
Información de órdenes
- Espacio libre con mano de mortero ajustada:0,05 ±0,025 mm (0,0020 ±0,001 pulg.)
- Espacio libre con mano de mortero suelta:0,114 ±0,025 mm (0,114 ±0,001 pulg.)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Triturador de tejido Dounce | |
Diseñado para retener un alto porcentaje de núcleos celulares, mitocondrias y proteínas en tejidos blandos o suspensiones celulares |