Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Envasados en bandejas particionadas, sin tapones
Marca: DWK Life Sciences 224831
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
- Esterilizable en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
57 mm | |
Vial de muestra en paquete para laboratorio |
28 mm | |
20 mL | |
5 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
M-T File™ y gradilla para viales |