Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Envasados en bandejas particionadas, sin tapones
99.55€ - 345.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Estilo de rosca | Rosca |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (equipo) | M-T File™ y gradilla para viales |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Certificaciones/conformidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Certificaciones/conformidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10380675
|
DWK Life Sciences
224833 |
40 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
307.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10792477
|
DWK Life Sciences
224836 |
40.0 ml | USP Tipo I | Ámbar |
345.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11541195
|
DWK Life Sciences
224831 |
20 mL | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
256.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10411485
|
DWK Life Sciences
224808 |
24 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
245.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10584805
|
DWK Life Sciences
224806 |
16 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
181.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10330395
|
DWK Life Sciences
224801 |
2 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
123.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10160671
|
DWK Life Sciences
224804 |
8 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
157.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10400743
|
DWK Life Sciences
224805 |
12 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
182.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11738929
|
DWK Life Sciences
224812 |
4 ml | USP Tipo I | Ámbar |
154.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13171803
|
DWK Life Sciences
224814 |
8 ml | USP Tipo I | Ámbar |
180.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10218844
|
DWK Life Sciences
224832 |
25 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
301.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10567581
|
DWK Life Sciences
224802 |
4 ml | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
133.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10399043
|
DWK Life Sciences
224704 |
8,0 mL | ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I | Transparente |
99.55€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12464791
|
DWK Life Sciences
W224815 |
20 ml | USP Tipo I | Ámbar |
253.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12474791
|
DWK Life Sciences
W224834 |
30 mL | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | Transparente |
293.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
- Esterilizable en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
Información de órdenes
Los tapones están disponibles por separado
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Esterilizable en autoclave | |
M-T File™ y gradilla para viales |
Rosca | |
Tapón de rosca |