Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio sin tapones Wheaton™
Envasados en bandejas particionadas, sin tapones
Marca:  DWK Life Sciences W224815
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12464791
  • 264.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las bandejas con particiones proporcionan una forma sencilla de realizar el inventario de muestras o de almacenar viales vacíos.
  • Esterilizable en autoclave
  • Viales transparente o ámbar
    • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
    • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato que protege los productos fotosensibles
    Información de órdenes
    Los tapones están disponibles por separado
    Compliance
    Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Ámbar
    Vidrio de borosilicato
    Rosca
    Esterilizable en autoclave
    57 mm
    Vial de muestra en paquete para laboratorio
    28 mm
    20 ml
    5 dr.
    Tapón de rosca
    USP Tipo I
    M-T File™ y gradilla para viales