Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en Vial File™
Vial File ofrece un medio de fácil acceso y compacto para el almacenamiento de muestras
80.80€ - 290.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para almacenar y transportar viales |
---|---|
Graduado | No |
Estilo de rosca | Rosca |
Material del cierre | Fenólico |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Graduado | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Graduado | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11571205
|
DWK Life Sciences
224950 |
Transparente | 1,5 ml | No | PTFE/silicona | N/A | |||
11778709
|
DWK Life Sciences
224891 |
Transparente | 2,0 ml | No | Caucho 14B |
97.60€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10206112
|
DWK Life Sciences
224952 |
Transparente | 4 ml | No | PTFE/silicona |
107.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11748929
|
DWK Life Sciences
224892 |
Transparente | 4,0 ml | No | Caucho 14B |
80.80€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12369999
|
DWK Life Sciences
W224694 |
Transparente | 4 mL | No | PTFE/caucho 14B |
91.05€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10353093
|
DWK Life Sciences
225170 |
Transparente | 1,8 mL | No | PTFE/silicona |
290.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12404801
|
DWK Life Sciences
W224896 |
Ámbar | 2 ml | No | Caucho 14B |
109.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13128720
|
DWK Life Sciences
W224693 |
Transparente | 2 ml | No | PTFE/Caucho 14B |
118.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12389999
|
DWK Life Sciences
W224696 |
Ámbar | 4 mL | No | PTFE/caucho 14B |
95.45€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
12379999
|
DWK Life Sciences
W224695 |
Ámbar | 2 mL | No | PTFE/caucho 14B |
126.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Vial File ofrece un medio de fácil acceso y compacto para el almacenamiento de muestras
Caps attached to vials.
- Polystyrene case with partitions, foam inserts and alphanumeric indexing card helps organize and protect vials
- Choice of solid- or open-top black phenolic caps: open caps facilitate sample retrieval with syringe
- Vials and caps autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Compliance
Clear vials conform to USP Type 1 and ASTM™ E 438 Type 1, Class A requirements. Amber vials conform to USP Type 1 requirements of light transmission.
Especificaciones
Se utiliza para almacenar y transportar viales | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave |
No | |
Fenólico |