Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Repuesto para vía lateral doble Celstir y vía lateral doble con revestimiento Celstir.
Marca: DWK Life Sciences 356904
224.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
- Este eje de acero inoxidable no separable, para sustituir el eje de vidrio incluido con los matraces Celstir™, se puede adaptar a los matraces Celstir existentes.
Especificaciones
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 1000 ml | |
Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación | |
Propulsor |