Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Repuesto para vía lateral doble Celstir y vía lateral doble con revestimiento Celstir.
193.00€ - 269.00€
Especificaciones
Incluye | Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10168611
|
DWK Life Sciences
356904 |
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 1000 ml |
236.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12431421
|
DWK Life Sciences
356896 |
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 125 ml |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12441421
|
DWK Life Sciences
356902 |
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 500 ml |
243.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11738869
|
DWK Life Sciences
356899 |
Matraces para dispositivos giratorios de 250 ml Celstir™ |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12421421
|
DWK Life Sciences
356895 |
Matraces para dispositivos giratorios de 50 ml Celstir™ |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10178611
|
DWK Life Sciences
356907 |
Matraces para dispositivos giratorios de 3000 ml Celstir™ |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- This non-breakable stainless steel shaft, for replacing the glass shaft included with Celstir™ flasks, may be retrofitted to the existing Celstir flasks.
Especificaciones
Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación |