Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Repuesto para vía lateral doble Celstir y vía lateral doble con revestimiento Celstir.
Marca: DWK Life Sciences 356895
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Este eje de acero inoxidable no separable, para sustituir el eje de vidrio incluido con los matraces Celstir™, se puede adaptar a los matraces Celstir existentes.
Especificaciones
Matraces para dispositivos giratorios de 50 ml Celstir™ | |
Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación |