Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Repuesto para vía lateral doble Celstir y vía lateral doble con revestimiento Celstir.
Marca:  DWK Life Sciences 356902
230.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12441421
  • 243.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Este eje de acero inoxidable no separable, para sustituir el eje de vidrio incluido con los matraces Celstir™, se puede adaptar a los matraces Celstir existentes.
Especificaciones
Especificaciones
Matraz para dispositivos giratorios Celstir™ de 500 ml
Tapón superior con revestimientos, varilla de vidrio, soporte para imán, imán y paleta de agitación
Propulsor