Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
Description
- Buena resistencia a los productos químicos inorgánicos
- Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
Specifications
Specifications
Capacidad | 1,01 oz., 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1,01 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,53 in |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Poliestireno |
Color del tapón | Blanco |
Claridad | Eliminar |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Jars with PP Cap
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction