Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 con tapón acoplado
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,75 in |
Incluye | Anillo de vertido y tapón de rosca |
Material | Vidrio de borosilicato |
Color del tapón | Blanco |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 con tapón acoplado >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido