Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo Código de producto.: 15826861
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo
Código de producto. 15826861 Tienda Fisherbrand Productos
250 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 000 ml
2000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Código de producto. 15826861
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo
  • Zona de rotulación en esmalte blanco permanente
  • Rosca GL45
  • Revestimiento del tapón de silicona/PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapón TP 220
  • Resiste temperaturas de hasta 200 °C
Nota: La foto que se muestra es sólo representativa; el tamaño puede variar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,7 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura máxima 200 °C
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Graduaciones De 50 a 200 ml
Material de revestimiento Silicona/PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Altura (métrico) 138 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 5,4 in
Material del cierre TP 220
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 70 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo >