Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones Código de producto.: 10306712
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones
Código de producto. 10306712 Tienda Wheaton Science Products Productos
1000 ml, 38-430
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10306712
Marca: DWK Life Sciences 209050
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Con cierre de doble sello con tapón acoplado
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo
.
  • Cuello estrecho
  • Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
  • Los tapones acoplados permanecen herméticos durante un periodo prolongado de tiempo
  • Embalaje práctico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 3,58 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 38-430
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 210 mm
Tipo de producto Frasco estanco
Altura (imperial) 8,2 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Frascos estancos de HDPE con tapones >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.