Learn More
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Descripción
Ideales para embalaje y almacenamiento a corto y largo plazo.
- Borde de vertido sin goteo para un vertido limpio
- El tapón de polipropileno acoplado permanece hermético durante un largo periodo de tiempo
- Embalaje práctico
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2,02 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 1,33 in |
Incluye | Cierre de doble sello, lengüeta de vertido sin goteo |
Material | Polipropileno |
Envase | Comodidad |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Boca | Estrecha |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos estancos de PP natural con boca estrecha Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido