Learn More
DWK Life Sciences Tubos de silicona curada con peróxido para uso general en laboratorio
sin valor
Marca:  DWK Life Sciences 374305
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10107624
  • 188.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de conducción
3 mm
25 pies
0,09 in
Bomba peristáltica
11/100 pulg
Silicona
760 cm
2,3 mm