Learn More
DWK Life Sciences Tubos de silicona curada con peróxido para uso general en laboratorio
sin valor
97.20€ - 231.00€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Grosor (imperial) | 0.09 pulg |
Grosor (métrico) | 2,3 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12411531
|
DWK Life Sciences
374308 |
8 mm | 760 cm |
217.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10118471
|
DWK Life Sciences
374314 |
8 mm | 150 cm |
217.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10352392
|
DWK Life Sciences
374313 |
6 mm | 150 cm |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12827913
|
DWK Life Sciences
374311 |
3 mm | 150 cm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11714269
|
DWK Life Sciences
374304 |
2 mm | 760 cm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10256862
|
DWK Life Sciences
374310 |
2 mm | 150 cm |
97.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10107624
|
DWK Life Sciences
374305 |
3 mm | 760 cm |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12401531
|
DWK Life Sciences
374306 |
6 mm | 760 cm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El conjunto consta de sección de 1.5 m (5 pies) de tubos de silicona con un grosor de pared de 2.3 mm, un lastre de vidrio de borosilicato y una boquilla de administración de polipropileno
Especificaciones
Silicona | |
0.09 pulg | |
2,3 mm |