Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Shorty Vials™ en Lab File™: con tapones Wheaton™
Se suministran en prácticas bandejas particionadas para archivos de laboratorio
Marca: DWK Life Sciences W225293
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ofrecen una gran variedad de usos que abarcan desde el almacenamiento de muestras hasta la liofilización.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato
- Fabricados con tubos de vidrio para un grosor uniforme de pared lateral y parte inferior
- Los viales cortos cuentan con un perfil bajo para una mayor estabilidad y menos volumen muerto
- Se suministran con tapones acoplados para ayudar a mantener la limpieza o sin tapones (los tapones de repuesto se pueden comprar por separado)
- Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
- Los productos seleccionados encajan en las bandejas de poliestireno M-T Vial File™ con particiones que proporcionan una forma sencilla de hacer inventario de las muestras o de almacenar viales vacíos—
Viales transparentes
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Cumplen los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Especificaciones
Caucho 14B | |
19 mm | |
6 ml | |
Rosca | |
Fenólico | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Para usos desde el almacenamiento de muestras a la liofilización | |
1,6 dr. | |
Esterilizable en autoclave | |
43 mm |