Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras Shorty Vials™ en Lab File™: con tapones Wheaton™
Se suministran en prácticas bandejas particionadas para archivos de laboratorio
194.00€ - 367.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
Para utilizar con (aplicación) | Para usos desde el almacenamiento de muestras a la liofilización |
Estilo de rosca | Rosca |
Material del cierre | Fenólico |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11784259
|
DWK Life Sciences
W225291 |
2 ml | 15 mm | Caucho 14B |
209.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12424991
|
DWK Life Sciences
W225292 |
4 mL | 17 mm | Caucho 14B |
230.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12434991
|
DWK Life Sciences
W225293 |
6 ml | 19 mm | Caucho 14B |
194.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12319929
|
DWK Life Sciences
W224606 |
2 ml | 15 mm | PTFE/Caucho 14B |
326.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11748869
|
DWK Life Sciences
W224607 |
4 ml | 17 mm | PTFE/Caucho 14B |
320.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12623625
|
DWK Life Sciences
W224608 |
6.0 ml | 19mm | PTFE/Caucho 14B |
367.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ofrecen una variedad de usos que van desde el almacenamiento de muestras hasta liofilización.
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato
- Fabricado con tubos de vidrio para un grosor uniforme de la pared lateral y del fondo
- Los viales cortos cuentan con un perfil bajo para una mayor estabilidad y menos volumen muerto
- Se suministran con tapones acoplados para ayudar a mantener la limpieza o sin tapones (los tapones de repuesto se pueden comprar por separado)
- Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
- Los productos seleccionados encajan en las bandejas de poliestireno M-T Vial File™ con particiones que proporcionan una forma sencilla de hacer inventario de las muestras o de almacenar viales vacíos
Viales transparentes
- Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
- Cumplen los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E 438, tipo I, clase A
- Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Especificaciones
Transparente | |
Para usos desde el almacenamiento de muestras a la liofilización | |
Fenólico | |
Tapón de rosca |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |