Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Magnetic stir bar for use with NextGen™ V Vials™
Marca:  DWK Life Sciences 903061
103.55 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226863
  • 117.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado con HDPE
  • Coloque la barra de agitación en el vial y utilícela con el agitador magnético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Apto para viales en V de 0,3 y 1 ml
PTFE (politetrafluoroetileno)
6
Triangular