Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Spin Vanes for V-Vials
Magnetic stir bar for use with NextGen™ V Vials™
117.00€ - 120.00€
Especificaciones
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
---|---|
Cantidad | 6 |
Forma | Triangular |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10226863
|
DWK Life Sciences
903061 |
Apto para viales en V de 0,3 y 1 ml |
117.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10168421
|
DWK Life Sciences
903063 |
Apto para viales en V de 2, 3, 5 y 10 ml |
120.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from PTFE
- Place stir bar in vial and use with magnetic stirrer
Especificaciones
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
6 | |
Triangular |