Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
Marca: DWK Life Sciences 227497-15G
468.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.07600kg
Descripción
- Fabricado de vidrio de borosilicato de tipo I
- Diseñado para evitar el atrapamiento de aire
- Altura: 165mm (6,5 in)
- Diámetro: 69mm (2,72 in)
- Capacidad: 300 ml; 10 oz
Especificaciones
Sí | |
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Vidrio de borosilicato | |
Desde 337 hasta 360 | |
10,14 oz | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Sí | |
Desde 337 hasta 360 | |
Pennyhead | |
6,49 in | |
2,7 in |