Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
493.00€
Especificaciones
Código de barras | Sí |
---|---|
Volumen (métrico) | 300 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica |
Punto de marca | Sí |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | N.º de secuencia | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de secuencia | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12483741
|
DWK Life Sciences
227497-14G |
Desde 313 hasta 336 | Desde 313 hasta 336 |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12403751
|
DWK Life Sciences
227497-15G |
Desde 337 hasta 360 | Desde 337 hasta 360 |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12423751
|
DWK Life Sciences
227497-16G |
Desde 361 hasta 384 | Desde 361 hasta 384 |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12443751
|
DWK Life Sciences
227497-17G |
Desde 385 hasta 408 | Desde 385 hasta 408 |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12463751
|
DWK Life Sciences
227497-18G |
Desde 409 hasta 432 | Desde 409 hasta 432 |
493.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Type I borosilicate glass construction
- Designed to prevent air entrapment
- Height: 165mm (6.5 in.)
- Diameter: 69mm (2.72 in.)
- Capacity: 300mL (10 oz.)
Especificaciones
Sí | |
Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica | |
Vidrio de borosilicato | |
10,14 oz | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Sí | |
Pennyhead | |
6,49 in | |
2,7 in |