Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Marca: DWK Life Sciences W986359NG
385.71 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21717" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de silicona recubiertos con PTFE.
Descripción
Fabricado en vidrio “320” tipo I para materiales sensibles a la luz.
Especificaciones
PTFE/silicona | |
20 mm | |
5 ml | |
Cónico V | |
1,4 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) | |
USP Tipo I |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Rosca | |
Fenólico | |
65 mm |