Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
314.00€ - 408.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Modelo Cónico V
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12663365
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W986356NG
2,0 ml 13 mm 44 mm
314.00€
paquete de 12
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12693365
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
W986359NG
5 ml 20 mm 65 mm
408.00€
paquete de 12
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Made of “320” Type I glass for light-sensitive materials.
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
Vidrio de borosilicato
Cónico V
Fenólico
USP Tipo I
Ámbar
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala
Rosca
Tapón de rosca (parte superior abierta)