Learn More
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 10 Código de producto.: 16427019
Añadir a la cesta
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 10
Código de producto. 16427019
20 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Código de producto. 16427019
Marca: Hirschmann™ 769066525
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco cuadrado de cuello ancho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE está diseñada para facilitar el llenado y vaciado.
  • Cuello ancho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 20 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE
Especificaciones
Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 20 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21,5 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 21,5 mm
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 28
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 38 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL28
Diámetro (métrico) 35 x 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 10 >