Learn More
Bel-Art™ Tubo de muestras de EPR SP Scienceware™ Wilmad™ de cuarzo y pared fina
Fabricado con cuarzo que se produce de forma natural con la máxima pureza para minimizar la señal de fondo. El tubo para muestras de EPR de cuarzo de pared gruesa Bel-Art SP Scienceware™ puede contener Fe2O3, que es paramagnético (1200 ppm) y tiene cierto impacto en la calidad de homogeneización en función de la intensidad del campo magnético.
18.00€ - 18.55€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 250 mm |
---|---|
Material | Cuarzo |
Tipo de producto | Tubo de muestras |
Grosor de la pared (métrico) | 0,5 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15368578
|
Bel-Art™
66000-0014 |
4 mm | 3 mm |
18.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15378578
|
Bel-Art™
66000-0015 |
5 mm | 4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Las ajustadas tolerancias de los diámetros interior y exterior garantizan una compatibilidad del 100 % con los espectrómetros
- Se han envasado individualmente para evitar la contaminación
- Recomendado para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (peso molecular ∼500) únicamente a temperatura ambiente
Especificaciones
250 mm | |
Cuarzo | |
Tubo de muestras | |
0,5 mm |