Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 de identificación de cables: cuatro por fila
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (cuatro por fila) son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) o tela de vinilo (B-498) que son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Marca: Brady™ 143015
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
Especificaciones
CSA, RoHS, UL | |
Etiquetas de tela de nailon para la impresora BBP33 | |
Blanco | |
Paño de nailon | |
No estéril | |
Impresora BBP™33 | |
4 | |
LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +89,4 °C | |
0,0065 in | |
12,70 mm | |
0,3 in | |
0,3 in | |
9,53 mm |
B33-143-499 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de identificación | |
Etiqueta de componentes dentro de paneles | |
12,10 mm | |
1500/paq. | |
De -40 a 193 °F | |
80 lb/pulg. | |
0,165 mm | |
9,52 × 9,52 mm (0,375 × 0,375 pulgadas) de ancho | |
9,53 mm | |
9 mm |