Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 de identificación de cables: cuatro por fila
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (cuatro por fila) son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) o tela de vinilo (B-498) que son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
153.00€ - 329.87€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Etiqueta de identificación |
Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™33 |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Material | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Material | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13573320
|
Brady™
142872 |
Caucho, Reposicionable | Satinado | Paño de vinilo | 0,25 x 0,75 pulg. |
195.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13593300
|
Brady™
143015 |
Acrílico, Permanente | Mate | Paño de nailon | 9,52 × 9,52 mm (0,375 × 0,375 pulgadas) de ancho |
153.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15890935
|
Brady™
142966 |
Rubber, Repositionable | Gloss | Vinyl Cloth | 0.8 x 1.4 in. | N/A | |||
Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 °F) y se recomienda para su uso en interiores.
Especificaciones
Blanco | |
Etiqueta de identificación | |
Impresora BBP™33 |