Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-488
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™ de Brady™ están fabricadas de poliéster y se utilizan para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 019261
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA | |
Series de cinta recomendadas: R4300; R6200 | |
Blanco | |
Rollo | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
1000/Paq. | |
22,86 x 22,86 mm (An x Al) | |
0,0036 in | |
25,40 mm | |
0,9 in | |
0,9 in |
THT-164-488-1 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster (B-488) | |
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de placas de circuitos, orificio pasante (superior), identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
1 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +160 °C | |
0,091 mm | |
22,86 x 22,86 mm | |
22,86 mm | |
22,86 mm |