Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™, B-488
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de la serie WorkHorse™ de Brady™ están fabricadas de poliéster y se utilizan para impresoras de transferencia térmica.
101.00€ - 188.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL Recognized; CSA Accepted |
---|---|
Descripción | Series de cinta recomendadas: R4300; R6200 |
Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
Color | White |
Acabado | Mate |
Product Code | Brand | Tamaño (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
15685604
|
Brady™
029895 |
50.8 x 6.35 mm (W x H) |
101.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13049302
|
Brady™
019261 |
22,86 x 22,86 mm (An x Al) |
188.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553654
|
Brady™
029891 |
Ancho × Alto: 19.05 × 6.35 mm |
113.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Disponibles en varios tamaños
Specifications
UL Recognized; CSA Accepted | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
Polyester (B-488) | |
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, identificación de placas de circuitos, orificio pasante (superior), identificación de componentes y equipos, identificación general e industrial, placas de clasificación | |
Rectángulo |
Series de cinta recomendadas: R4300; R6200 | |
White | |
Rollo | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
0,0036 in |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction