Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Paño de 2 capas de un solo uso azul. Diseñado para limpieza versátil en entornos de producción y mantenimiento y perfecto para limpieza de herramientas y piezas. La tecnología de grabado ofrece una gran relación rendimiento/precio. Compatible con el dispensador de rollo pequeño WypAll™
Marca: Kimberly-Clark™ 7338
308.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24298" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tecnología de grabado única: alta resistencia y capacidad de absorción, Limpieza de manchas y salpicaduras más comunes sin desintegración del papel
- Compatibles con el dispensador de rollos pequeños WypAll™
Especificaciones
Medium-duty Industrial Wiper | |
46 cm | |
24 cm | |
Azul | |
Compact Roll | |
2 capas | |
F2 reciclado |
14.17 in. | |
14.17 in | |
Papel | |
46 x 24 cm | |
Dispensador de rollo pequeño WypAll™ (7041) | |
No estéril |
7338
Tamaño : 222.8 kB
Título del producto
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Papel para limpieza y limpieza de mantenimiento WypAll™ L20; color: Azul; rollo compacto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido