Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
1860.00€ - 33440.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17274456
|
Corning™
6917 |
Módulo de control | 1/paq., 1/caja |
25360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17284456
|
Corning™
6918 |
Estación de carga | 1/paq., 1/caja |
6785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17234466
|
Corning™
6924 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 2/caja |
1860.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17244466
|
Corning™
6925 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 12/caja |
11150.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17254466
|
Corning™
6926 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 36/caja |
33440.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Customizable process programming, automated separation of samples into three chambers, and highly sensitive infrared sensors for cell separation ensure consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
- Processing data can be transferred to X-SERIES™ DataTrak software to further support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Flexible solution for efficient, reliable, and reproducible density gradient media free recovery of target cell populations from blood and blood products.
- Automated, functionally closed, sterile system
- Density gradient media free sedimentation-based harvest
- Consistent, high recovery (>90%) of viable cells
- Customized protocols
- Process 40 mL to 240 mL
- Programmable harvest volume of 3 mL to 40 mL
- Average processing time of 35 minutes depending on source material
- Barcode tracking of supplies and process steps electronically
- Precise selection of target cells
- Single-use, disposable cartridge
- US class I medical devices
Especificaciones
Sistema X-LAB |