Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad con cordón negro X-Light S2
Zapatos de seguridad con cordón negro X-Light S2
Marca: ABEBA™ 7131027/48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Buena amortiguación
- Microfibra lavable negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Negro | |
Microfibra | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos con cordones | |
1 par | |
Agua |
Cordones | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
48 | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |