Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad con cordón negro X-Light S2
Zapatos de seguridad con cordón negro X-Light S2
113.00€ - 116.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
Material | Microfibra |
Codice del prodotto | Marca | Tamaño | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tamaño | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16318251
|
ABEBA™
7131027/35 |
35 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328251
|
ABEBA™
7131027/36 |
36 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338251
|
ABEBA™
7131027/37 |
37 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348251
|
ABEBA™
7131027/38 |
38 |
116.00€
1 par |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16358251
|
ABEBA™
7131027/39 |
39 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368251
|
ABEBA™
7131027/40 |
40 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378251
|
ABEBA™
7131027/41 |
41 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388251
|
ABEBA™
7131027/42 |
42 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398251
|
ABEBA™
7131027/43 |
43 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308261
|
ABEBA™
7131027/44 |
44 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318261
|
ABEBA™
7131027/45 |
45 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328261
|
ABEBA™
7131027/46 |
46 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338261
|
ABEBA™
7131027/47 |
47 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348261
|
ABEBA™
7131027/48 |
48 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descrizione
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Negro | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Cordones | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos con cordones | |
1 par | |
Agua |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto