Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Black X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marca: ABEBA™ 7131874/45
96.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zapatillas deportivas de seguridad ligeras y cómodas
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Negro | |
45 | |
Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340 | |
Calzado de corte bajo | |
S3 SRC ESD |
Piel suave. | |
Acero | |
Unisex | |
Resistente al agua |