Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Black X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
126.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Piel suave. |
Material del dedo del pie | Acero |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340 |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
17101585
|
ABEBA™
7131874/35 |
35 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17111585
|
ABEBA™
7131874/36 |
36 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17101595
|
ABEBA™
7131874/45 |
45 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17111595
|
ABEBA™
7131874/46 |
46 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121595
|
ABEBA™
7131874/47 |
47 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131595
|
ABEBA™
7131874/48 |
48 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121585
|
ABEBA™
7131874/37 |
37 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131585
|
ABEBA™
7131874/38 |
38 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141585
|
ABEBA™
7131874/39 |
39 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17151585
|
ABEBA™
7131874/40 |
40 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17161585
|
ABEBA™
7131874/41 |
41 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17171585
|
ABEBA™
7131874/42 |
42 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17181585
|
ABEBA™
7131874/43 |
43 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17191585
|
ABEBA™
7131874/44 |
44 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Lightweight, comfortable safety trainer
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Black smooth leather
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Specifications
Negro | |
Acero | |
Unisex | |
Resistente al agua |
Piel suave. | |
Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340 | |
Calzado de corte bajo | |
S3 SRC ESD |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction