Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad blanco X-Light S2
Zapatos de seguridad blanco X-Light S2
Marca: ABEBA™ 7131028/43
87.73 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.24000kg
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Buena amortiguación
- Microfibra blanca lavable
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
43 | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
Blanco | |
Microfibra | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos antideslizamiento | |
1 par | |
Agua |