Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad blanco X-Light S2
Zapatos de seguridad blanco X-Light S2
102.90€ - 107.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16358261
|
ABEBA™
7131028/35 |
35 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368261
|
ABEBA™
7131028/36 |
36 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378261
|
ABEBA™
7131028/37 |
37 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388261
|
ABEBA™
7131028/38 |
38 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398261
|
ABEBA™
7131028/39 |
39 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308271
|
ABEBA™
7131028/40 |
40 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318271
|
ABEBA™
7131028/41 |
41 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328271
|
ABEBA™
7131028/42 |
42 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338271
|
ABEBA™
7131028/43 |
43 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348271
|
ABEBA™
7131028/44 |
44 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358271
|
ABEBA™
7131028/45 |
45 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368271
|
ABEBA™
7131028/46 |
46 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378271
|
ABEBA™
7131028/47 |
47 |
107.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388271
|
ABEBA™
7131028/48 |
48 |
102.90€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos antideslizamiento | |
1 par | |
Agua |
Blanco | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |