Descripción
- Diseñadas para ofrecer la máxima comodidad
- Clase 1: admite uso a largo plazo
- Duraderas, con una larga vida útil
- Fabricadas con materiales de calidad
- Puente nasal blando, para adaptarse a condiciones meteorológicas extremas
- Diseño elegante y envolvente para un campo de visión más amplio
- Aptas para su uso en laboratorios, ámbitos médicos, mantenimiento y uso industrial general
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado CE según EN166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Cantidad | Each |
Protección UV | UV400 |
Título del producto
Draeger Safety Gafas X-Pect >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido