Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
Marca: Corning™ 6922
Detalles adicionales : Peso : 0.68940kg
Descripción
Los sistemas Corning™ X-SERIES™ están fabricados para Corning™ por ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ y X-MINI™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ThermoGenesis Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.
Especificaciones
De 40 a 90 ml | |
Sistemas X-WASH y X-LAB | |
1/paq., 1/caja | |
Peso: Bajo |