Learn More
Corning™ X-SERIES™ Counterweight
Corning™ X-SERIES™ Counterweight set is designed for balancing contents of centrifuge prior to centrifugation.
1035.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistemas X-WASH y X-LAB |
---|---|
Cantidad | 1/paq., 1/caja |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17294456
|
Corning™
6920 |
Peso: Alto | De 161 a 240 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17204466
|
Corning™
6921 |
Peso: Medio | De 91 a 160 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17214466
|
Corning™
6922 |
Peso: Bajo | De 40 a 90 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
The Corning™ X-SERIES™ Systems are manufactured for Corning™ by ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™, and X-MINI™ are either registered trademarks or trademarks of ThermoGenesis Corp. in the United States and/or other countries.
Specifications
Sistemas X-WASH y X-LAB | |
1/paq., 1/caja |