Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marca:  Corning™ 6932
Detalles adicionales : Peso : 4.30910kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17204476
  • 11150.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los protocolos de procesamiento se pueden personalizar para garantizar una recuperación celular uniforme y alta
  • Los sensores de infrarrojos altamente sensibles detectan la interfaz entre las células y los medios y dirigen las células lavadas a una cámara de recolección específica.
  • La cámara de recolección se puede precargar con un medio que elija
    para la resuspensión de células recolectadas
  • Permite la transferencia de datos de procesos desde el módulo de control X-WASH a la base de datos para apoyar el procesamiento, la supervisión y la elaboración de informes de GMP.
  • Alta recuperación (>90 %) y viabilidad (>80 %) de las células
  • Sistema estéril, de un solo uso y funcionalmente cerrado
  • Volumen de proceso: De 40 a 240 ml
  • Tiempo de proceso promedio: de 10 a 15 minutos/ciclo de lavado
  • Volúmenes de recolección programables (de 3 a 40 ml)
  • Sistema de lavado de células basado en centrifugación
  • Protocolos personalizados
  • Trazabilidad: Transferencia electrónica de datos de proceso
  • Compatible con códigos de barras
  • Dispositivo médico de clase I de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
De 40 a 240 ml
1/paq., 12/caja
De 7 °C a 50 °C
Sistema X-WASH
5 x 3,9 pulg. (Al x P)
Cartuchos desechables