Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
1860.00€ - 33440.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17264466
|
Corning™
6928 |
Módulo de control | 1/paq., 1/caja |
25360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17274466
|
Corning™
6929 |
Estación de carga | 1/paq., 1/caja |
6785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17294466
|
Corning™
6931 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 2/caja |
1860.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17204476
|
Corning™
6932 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 12/caja |
11150.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17214476
|
Corning™
6933 |
Cartuchos desechables | 1/paq., 36/caja |
33440.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Process protocols can be customized to ensure consistently high cell recovery
- Highly sensitive infrared sensors detect the interface between cells and media and direct the washed cells into a dedicated harvest chamber.
- Harvest chamber can be pre-filled with a media of choice
for re-suspension of harvested cells - Enables transfer of process data from the X-WASH Control Module to the database to support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Consistent high recovery (>90%) and viability (>80%) of cells
- Sterile, single-use, functionally closed system
- Process volume: 40 to 240 mL
- Average Process Time: 10 to 15 minutes/wash cycle
- Programmable harvest volumes (3 to 40 mL)
- Centrifugation-based cell washing system
- Customized protocols
- Traceability: Electronic transfer of process data
- Bar code compatible
- US class I medical device
Especificaciones
Sistema X-WASH |