Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
Marca: Corning™ 6928
Detalles adicionales : Peso : 0.79710kg
Descripción
- Los protocolos de procesamiento se pueden personalizar para garantizar una recuperación celular uniforme y alta
- Los sensores de infrarrojos altamente sensibles detectan la interfaz entre las células y los medios y dirigen las células lavadas a una cámara de recolección específica.
- La cámara de recolección se puede precargar con un medio que elija
para la resuspensión de células recolectadas - Permite la transferencia de datos de procesos desde el módulo de control X-WASH a la base de datos para apoyar el procesamiento, la supervisión y la elaboración de informes de GMP.
- Alta recuperación (>90 %) y viabilidad (>80 %) de las células
- Sistema estéril, de un solo uso y funcionalmente cerrado
- Volumen de proceso: De 40 a 240 ml
- Tiempo de proceso promedio: de 10 a 15 minutos/ciclo de lavado
- Volúmenes de recolección programables (de 3 a 40 ml)
- Sistema de lavado de células basado en centrifugación
- Protocolos personalizados
- Trazabilidad: Transferencia electrónica de datos de proceso
- Compatible con códigos de barras
- Dispositivo médico de clase I de EE. UU.
Especificaciones
Sistema X-WASH | |
1/paq., 1/caja | |
Acelerómetro y sensores ópticos |
Suspensiones celulares | |
Módulo de control |